Läs mer
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Agar
Beskrivning
Selectively isolate and enumerate coliform bacteria from food, dairy, or water samples by inhibiting non-coliforms and differentiating lactose fermenters via red colonies using Violet Red Bile Agar.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Purple |
| Innehåll och lagring | 2°C to 25°C |
| Formatera | 125 mL Sirop Bottle |
| Tillverkningsursprung | United Kingdom |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 100 to 101.5 g |
| Förpackningstyp | 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box |
| Kvantitet | 10/Pk. |