Läs mer
Thermo Scientific™ Violett röd galla Glukosagar (EP, USP, JP, BP)
Produktkod. 11994172
Produktkod. 11994172 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO1167A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.78 SEK
    150.97 SEK / Paket med 10
    Save 24.81 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Räkna upp Enterobacteriaceae selektivt i livsmedel, djurfoder och miljöprover med detta färdiga att använda medium.
Räkna upp Enterobacteriaceae selektivt i livsmedel, djurfoder och miljöprover med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Violett röd gallglukos (VRBG) agar (EP, USP , JP, BP) samtidigt som man följer ISO 21528 och ISO 11133:2014. På grund av den noggranna tillsatsen av selektiva hämmande komponenter, neutrala röda, kristallvioletta och gallsalter, ger mediet selektivitet mot icke-mål-grampositiva bakterier. Mediet testas i enlighet med International Pharmacopoeia 1,2,3,4 .
Använd Violet Red Galle Glucose (VRBG) Agar (EP, USP , JP, BP) för undersökning av livsmedel, djurfoder och miljöprover, för närvaron av indikatorgrupper såsom koliforma bakterier. Förutom att ge bevis på livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet ger indikatorgrupper ett mått på livsmedelskvalitet och förstörelsepotential. En av de vanligaste grupperna av bakterier som används som indikatororganismer av livsmedelsindustrin är koliformerna, som kan betraktas som en undergrupp inom Enterobacteriaceae . I ett försök att förbättra livsmedelsindustrins bedömning av livsmedelssäkerhet och kvalitet har det dock skett ett steg mot att testa för totala Enterobacteriaceae snarare än att begränsa testningen till koliforma bakterier.
I bearbetade livsmedel, särskilt livsmedel som utsätts för värmebehandling, kan dessa organismer ge en tillförlitlig indikation på processfel, underbearbetning eller kontaminering efter bearbetning.
  • Lättlästa resultat: på grund av införandet av neutral röd indikator och kristallviolett i mediet Enterobacteriaceae bildar lila rosa färgade kolonier. Håller sig till ISO 21528 och ISO 11133:2014 standarder.
  • Överensstämmer med formuleringar som beskrivs i International Pharmacopoeia
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Mossel 5 modifierade violettröd galllaktosagar genom att tillsätta glukos för att förbättra återhämtningen av alla Enterobacteriaceae . Senare arbete av Mossel och Cowell 6,7 visade att laktos kunde utelämnas, vilket resulterade i formuleringen känd som VRBGA.
Enterobacteriaceae fermenterar snabbt glukos och minskar på så sätt mediets pH, vilket producerar lila/rosa färgade kolonier på grund av införandet av den neutrala röda indikatorn och kristallviolett i mediet. Dessa kolonier är vanligtvis omgivna av lila glorier av utfällda gallsalter. Kristallviolett och gallsalter hämmar tillväxten av Gram-positiv flora.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Violett / Röd, klar
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning Violett röd gallglukosagar (EP, USP , JP, BP)
Formatera 90 mm plåt
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 18.5g – 20.5g
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.