Läs mer
Thermo Scientific™ Violettröd galla Glukosagar (ISO)
Beskrivning
Violett röd galla Glukosagar (ISO) är ett selektivt differentiärt medium för isolering av Enterobacteriaceae
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Mörklila |
| Innehåll och lagring | 2° till 25 °C |
| Formatera | 250 ml Siropflaska |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 198 till 202 g |
| Förpackningstyp | 10 Sirop-flaskor med skruvlock i en låda |
| Kvantitet | 10/Pk. |