Läs mer
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Glucose Agar (ISO)
Beskrivning
Violet Red Bile Glucose Agar (ISO) is a selective differential medium for the isolation of Enterobacteriaceae
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Dark purple |
| Innehåll och lagring | 2 to 25°C |
| Formatera | 125 mL sirop bottle |
| Tillverkningsursprung | United Kingdom |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 99.0-101.0g |
| Förpackningstyp | 10 sirop bottles with screw cap closures in a box. |
| Kvantitet | 10/Pk. |