Läs mer
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Lactose Agar (VRBL) (ISO) (Dehydrated)
Produktkod. 10451703
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10451703
Brand: Thermo Scientific™ CM0968B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolate and enumerate coliforms in food, animal feed, and environmental samples with this selective medium.
Isolate and enumerate coliforms in food, animal feed and environmental samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Violet Red Bile Lactose Agar (VRBL) (ISO) (Dehydrated), while adhering to ISO 4832:2006 and ISO/TS 11133-2:2003. Due to the careful addition of selective inhibitory components, neutral red, crystal violet, and bile salts, the medium provides selectivity against non-target Gram-positive bacteria.
Använd violettröd galllaktosagar för undersökning av livsmedel, djurfoder och miljöprover för förekomst av indikatorgrupper som koliforma bakterier. Förutom säkerhet ger indikatorgrupper ett mått på livsmedelskvalitet och förfallspotential. En av de vanligaste grupperna av bakterier som används som indikatororganismer av livsmedelsindustrin är koliformerna, som kan betraktas som en undergrupp inom Enterobacteriaceae .
  • Lättläst: organismer som snabbt fermenterar laktosen (koliformerna) bildar rödlila kolonier med rödlila glorier; medan sena laktosfermentorer bildar staw eller färglösa kolonier med grönaktiga glorier.
  • Selektiv: kristallviolett och gallsalter hämmar tillväxten av icke-mål-grampositiva bakterier.
  • Håller sig till ISO 4832:2006 och ISO/TS 11133-2:2003 standarder.
  • Förbättrad selektivitet genom inkubation vid> 42 °C eller genom anaerob inkubation.
Koliformer definieras vanligtvis av deras förmåga att jäsa laktos snabbt och producera syra och gas, vanligtvis inom 24 timmar. De släkten som vanligtvis förväntas tillhöra denna grupp inkluderar Enterobacter , Klebsiella , Citrobacter och Escherichia , särskilt Escherichia coli . Arter som tillhör andra släkten, till exempel Erwinia och Serratia , kan emellertid också fermentera laktos, om än långsamt, och vissa stammar av Citrobacter och Klebsiella , såväl som Salmonella arizonae och Hafnia alvei , visar fördröjd eller varierande jäsningsförmåga.
Koliformer fermenterar snabbt laktosen i VRBL-agar (ISO ) och på så sätt minska pH i mediet, vilket ger rödlila kolonier, på grund av införandet av neutralt rött och kristallviolett. Dessa kolonier är vanligtvis omgivna av rödlila glorier av utfällda gallsalter.
Icke-laktos eller sena laktosfermentorer producerar halm eller färglösa kolonier med grönaktiga glorier. Kristallviolett och gallsalter hämmar tillväxten av Gram-positiv flora.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Violett röd galllaktosagar (VRBL) (ISO )(Dehydrerad)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g