Läs mer
Violuric acid monohydrate, 97%
Produktkod. 11456796
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456796 10 g 10g
11466796 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23931.09
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 26351-19-9 | C4H5N3O5 | 175.10 g/mol
Violursyramonohydrat används som reagens för kobolt. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26351-19-9
Molekylformel C4H5N3O5
Molekylvikt (g/mol) 175.10
MDL-nummer MFCD00149401
InChI-nyckel YHAIHNZKUCGXRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym violuric acid monohydrate, 5-hydroxyimino pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione hydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone, 5-oxime, monohydrate, 5-hydroxyimino-1,3-diazinane-2,4,6-trione hydrate, alloxan-5-oxime monohydrate, c4nh33o4.h2o, 5-isonitrosobarbituric acid monohydrate, 5-hydroxyimino pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trionehydrate, 5-hydroxyimino-1,3-dihydropyrimidine-2,4,6-trione, oxamethane, violuric acid monohydrate, for spectrophotometric det. of co
PubChem CID 21197397
LEDER O.ON=C1C(=O)NC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Violuric acid monohydrate
Smältpunkt ∼245°C (decomposition)
Kvantitet 10 g
Beilstein 162342
Merck Index 14,10000
IUPAC-namn 5-hydroxiimino-1,3-diazinan-2,4,6-trion;hydrat
Formel vikt 175.10 (157.08 Anhydrous)
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Violuric acid monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Violuric acid monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.