Läs mer
Thermo Scientific™ Vios™ iDx 165 L CO 2-inkubator
Produktkod. 30286599 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kammarmaterial:
Elektropolerat rostfritt stål
Koppar
CO2-sensorteknik:
IR-sensor
TC-sensor
Spänning:
230 V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kammarmaterial CO2-sensorteknik Spänning
30286599 Koppar IR-sensor 230 V
30286598 Elektropolerat rostfritt stål TC-sensor 230 V
30286596 Koppar TC-sensor 230 V
30286594 Elektropolerat rostfritt stål IR-sensor 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 30286599 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51036162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186700.86 SEK
    131595.56 SEK / Paket med 1
    Save 55105.30 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Beprövat skydd för din känsliga cellkultur, med sensorer i kammaren, HEPA-filtrering, Steri-Run™ högtemperatursterilisering, THRIVE aktivt luftflöde och en integrerad, skyddad fuktreservoar. Finns med 100 % koppar- eller elektropolerad SS-interiör samt TC- eller IR-sensorer.
Utveckla, expandera, utmärk dig. iDx-serien Thermo Scientific Vios av CO2-inkubatorer har varit ledande inom cellkulturinkubationsteknologi sedan de introducerades för mer än 10 år sedan. Forskare i toppen av sitt område väljer Vios iDx CO 2-inkubatorer för att stödja sina mest krävande och kritiska tillämpningar, från forskning till upptäckt, utveckling, produktionsutskalning och automatisering.
Pålitlig, beprövad prestanda och skydd för känsliga cellkulturer
  • Thermo Scientific™ THRIVE™ Aktiv luftflödesteknologi för homogena tillväxtförhållanden och snabb återhämtning av alla parametrar, vilket minimerar exponeringen av cellkulturer för fluktuationer och upprätthåller stabila förhållanden med återvinning av alla parametrar på tio minuter eller mindre.
  • Thermo Scientific™ Steri-Run™ Högtemperatursteriliseringscykeln har oberoende visats ge en 12-logars sterilitetsgarantinivå och alla områden når minst 180 °C i alla områden, baserat på 48-punkts temperaturkartläggning.
  • HEPA-filtrering i kammaren uppnår ISO klass 5 renrumsliknande luftkvalitet inom bara fem minuter efter att dörren öppnats i 30 sekunder
Design som är redo för vart dina upptäckter tar dig
  • Val mellan IR180Si eller TC180 CO2-sensor konfigurerad på plats för snabb återhämtning och lång livslängd.
  • Kondensfritt fuktningssystem med skyddat, integrerat 3-liters vattenreservoar. Fyll eller töm enkelt utan att ta bort kulturer för att hålla steriliserat destillerat vatten rent. Utdragbart lock ger full tillgång för rengöring.
  • Stor, krispig 7-tums. Pekskärmsdisplay för snabbare och snabbare övervakning av kammarens tillstånd. Inställt språk och programmerbar åtkomstkod ger extra tillgänglighet och säkerhet.
  • Ergonomisk dörrdesign för att göra rutinmässig lastning, lossning och kontroll av kulturer enklare än någonsin. Elektromagnetiskt dörrlås är standard.
  • Tri-gas-alternativ erbjuder variabel syrekontroll för fysiologisk vävnadsforskning. Simulera hypoxiska (1-21 100 %O2) eller hyperoxiska (5-90 %O2) tillstånd beroende på användning.
  • Välj elektropolerat rostfritt stål eller 100 % ren kopparinredning, med lättrengörbara böjda inre kammarhörn och hyllor som är enkla att installera och ta bort utan verktyg.
Sömlösa operationer i moderna laboratorier
  • Anslutningsklar för datahantering inklusive frontåtkomstport USB och valfri 4-20 mA signalutgång eller gateway för OPC-UA fjärrövervakning med externa datainsamlingslösningar, idealiskt för GMP miljöer som uppfyller CFR-21-efterlevnad
  • 165 L-modeller erbjuder förbättrat skydd för värdefulla prover när de konfigureras för Thermo Scientific™ cellsystem Locker™ . Läs mer på thermofisher.com/celllocker
  • 255 L-modeller erbjuder ökad odlingskapacitet när de är konfigurerade för Thermo Scientific™ CultiMaxx™ hyllsystem. Läs mer på thermofisher.com/cultimaxx
Tillgängliga språkalternativ inkluderar: Engelska, spanska, tyska, franska, italienska, japanska och mandarin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5.8 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 165 L
Kammarmaterial Koppar
CO2-koncentrationsområde 0 till 20 %
CO2-sensorteknik IR-sensor
Typ av konvektion Luftklädd
Material Krutbelagt kallvalsat stål
Antal platser 11
Antal hyllor 3 årskurser/max 11.
Syrekontroll Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Relativ luftfuktighet Cirka 93 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) 3 °C över omgivningstemperatur till 55 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Skyddad integrerad vattenreservoar
Mått (D x B x H) Inredning 22,68 x 18,50 x 23,89 tum (57,6 x 47,0 x 60,7 cm)
Mått (L x B x H) 34,65 x 25,08 x 35,43 tum (88,0 x 63,7 x 90,0 cm)
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V