Beskrivning
Utveckla, expandera, utmärk dig. iDx-serien Thermo Scientific Vios av CO2-inkubatorer har varit ledande inom cellkulturinkubationsteknologi sedan de introducerades för mer än 10 år sedan. Forskare i toppen av sitt område väljer Vios iDx CO 2-inkubatorer för att stödja sina mest krävande och kritiska tillämpningar, från forskning till upptäckt, utveckling, produktionsutskalning och automatisering.
Pålitlig, beprövad prestanda och skydd för känsliga cellkulturer
- Thermo Scientific™ THRIVE™ Aktiv luftflödesteknologi för homogena tillväxtförhållanden och snabb återhämtning av alla parametrar, vilket minimerar exponeringen av cellkulturer för fluktuationer och upprätthåller stabila förhållanden med återvinning av alla parametrar på tio minuter eller mindre.
- Thermo Scientific™ Steri-Run™ Högtemperatursteriliseringscykeln har oberoende visats ge en 12-logars sterilitetsgarantinivå och alla områden når minst 180 °C i alla områden, baserat på 48-punkts temperaturkartläggning.
- HEPA-filtrering i kammaren uppnår ISO klass 5 renrumsliknande luftkvalitet inom bara fem minuter efter att dörren öppnats i 30 sekunder
Design som är redo för vart dina upptäckter tar dig
- Val mellan IR180Si eller TC180 CO2-sensor konfigurerad på plats för snabb återhämtning och lång livslängd.
- Kondensfritt fuktningssystem med skyddat, integrerat 3-liters vattenreservoar. Fyll eller töm enkelt utan att ta bort kulturer för att hålla steriliserat destillerat vatten rent. Utdragbart lock ger full tillgång för rengöring.
- Stor, krispig 7-tums. Pekskärmsdisplay för snabbare och snabbare övervakning av kammarens tillstånd. Inställt språk och programmerbar åtkomstkod ger extra tillgänglighet och säkerhet.
- Ergonomisk dörrdesign för att göra rutinmässig lastning, lossning och kontroll av kulturer enklare än någonsin. Elektromagnetiskt dörrlås är standard.
- Tri-gas-alternativ erbjuder variabel syrekontroll för fysiologisk vävnadsforskning. Simulera hypoxiska (1-21 100 %O2) eller hyperoxiska (5-90 %O2) tillstånd beroende på användning.
- Välj elektropolerat rostfritt stål eller 100 % ren kopparinredning, med lättrengörbara böjda inre kammarhörn och hyllor som är enkla att installera och ta bort utan verktyg.
Sömlösa operationer i moderna laboratorier
- Anslutningsklar för datahantering inklusive frontåtkomstport USB och valfri 4-20 mA signalutgång eller gateway för OPC-UA fjärrövervakning med externa datainsamlingslösningar, idealiskt för GMP miljöer som uppfyller CFR-21-efterlevnad
- 165 L-modeller erbjuder förbättrat skydd för värdefulla prover när de konfigureras för Thermo Scientific™ cellsystem Locker™ . Läs mer på thermofisher.com/celllocker
- 255 L-modeller erbjuder ökad odlingskapacitet när de är konfigurerade för Thermo Scientific™ CultiMaxx™ hyllsystem. Läs mer på thermofisher.com/cultimaxx
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 9,0 kubikfot. |
| Kapacitet (metrisk) | 255 L |
| Kammarmaterial | Elektropolerat rostfritt stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 to 20% |
| CO2-sensorteknik | TC-sensor |
| Typ av konvektion | Air-jacketed |
| Material | Krutbelagt kallvalsat stål |
| Antal platser | 12 |
| Antal hyllor | 3 std./12 max. |
| Syrekontroll | Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 % |
| Visa mer |