Läs mer
Thermo Scientific™ Vios iDx CO2 Inkubatortillbehör
Produktkod. 30306811 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk) Hylla:
165 L
255 L
Typ:
Lågprofilstödsram
Staplingskit
Stödram
Höjd (metrisk):
64 mm
76 mm
106 mm
182 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hylla Typ Höjd (metrisk)
30306811 255 L Lågprofilstödsram 76 mm
30306808 165 L Lågprofilstödsram 76 mm
30306809 165 L Stödram 182 mm
30306813 165 L Staplingskit 64 mm
30306814 255 L Staplingskit 106 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30306811 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50171157
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12865.00 SEK
    9874.08 SEK / 1 enheter
    Save 2990.92 SEK
    23% Av
I lager
Upplev bevisat skydd för känsliga cellkulturer. In-kammarsensorer och HEPA-filtrering, 12-log automatiserad sterilisering, 100 % ren koppar eller elektropolerad rostfri stålinteriör, aktivt luftflöde och skyddad, integrerad fuktreservoar ger optimala celltillväxtförhållanden.
Utveckla, expandera, utmärk dig. Linjen Thermo Scientific Vios av CO2-inkubatorer har lett cellkulturinkubationsteknologin sedan de introducerades för mer än 10 år sedan. Forskare i toppen av sitt område väljer Vios CO 2-inkubatorer för att stödja sina mest krävande och kritiska tillämpningar, från forskning till upptäckt, utveckling, produktionsutskalning och automatisering.
Pålitlig, beprövad prestanda och skydd för känsliga cellkulturer
  • Thermo Scientific™ THRIVE™ Aktiv luftflödesteknologi för homogena tillväxtförhållanden och snabb återhämtning av alla parametrar, vilket minimerar exponeringen av cellkulturer för fluktuationer och upprätthåller stabila förhållanden med återvinning av alla parametrar på tio minuter eller mindre.
  • Thermo Scientific™ Steri-Run™ Högtemperatursteriliseringscykeln har oberoende visats ge en 12-logars sterilitetsgarantinivå och alla områden når minst 180 °C i alla områden, baserat på 48-punkts temperaturkartläggning.
  • HEPA-filtrering i kammaren uppnår ISO klass 5 renrumsliknande luftkvalitet inom bara fem minuter efter att dörren öppnats i 30 sekunder
Design som är redo för vart dina upptäckter tar dig
  • Val mellan IR180Si eller TC180 CO2-sensor konfigurerad på plats för snabb återhämtning och lång livslängd.
  • Kondensfritt fuktningssystem med skyddat, integrerat 3-liters vattenreservoar. Fyll eller töm enkelt utan att ta bort kulturer för att hålla steriliserat destillerat vatten rent. Utdragbart lock ger full tillgång för rengöring.
  • Stor, skarp 7-tums pekskärm för snabbare och snabbare övervakning av kammarens förhållanden. Inställt språk och programmerbar åtkomstkod ger extra tillgänglighet och säkerhet.
  • Ergonomisk dörrdesign för att göra rutinmässig lastning, lossning och kontroll av kulturer enklare än någonsin. Elektromagnetiskt dörrlås är standard.
  • Tri-gas-alternativ erbjuder variabel syrekontroll för fysiologisk vävnadsforskning. Simulera hypoxiska (1–21 %O2) eller hyperoxiska (5–90 %O2) tillstånd beroende på användning.
  • Välj elektropolerat rostfritt stål eller 100 % ren kopparinredning, med lättrengörbara böjda inre kammarhörn och hyllor som är enkla att installera och ta bort utan verktyg.
Sömlösa operationer i moderna laboratorier
  • Anslutningsklar för datahantering inklusive frontåtkomstport USB och valfri 4-20 mA signalutgång eller gateway för OPC-UA fjärrövervakning med externa datainsamlingslösningar, idealiskt för GMP miljöer som uppfyller CFR-21-efterlevnad
  • 165 L-modeller erbjuder förbättrat skydd för värdefulla prover när de konfigureras för Thermo Scientific™ cellsystem Locker™ . Läs mer på thermofisher.com/celllocker
  • 255 L-modeller erbjuder ökad odlingskapacitet när de är konfigurerade för Thermo Scientific™ CultiMaxx™ hyllsystem. Läs mer på thermofisher.com/cultimaxx
Tillgängliga språkalternativ inkluderar: Engelska, spanska, tyska, franska, italienska, japanska och mandarin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Hylla 255 L
För användning med (utrustning) Vios iDx 255L CO2-inkubator
Typ Lågprofilstödsram
Funktioner För dubbelkammare, med hjul
Höjd (metrisk) 76 mm