Läs mer
Thermo Scientific™ Vios™ iDx CR 165 L CO2 Inkubatorserie – CTS
GREENER_CHOICE
Produktkod. 31364960 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kammarmaterial:
Elektropolerat rostfritt stål
Koppar
Spänning:
230 V
Syrekontroll:
Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kammarmaterial Spänning Syrekontroll
31364960 Elektropolerat rostfritt stål 230 V Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
31364964 Koppar 230 V Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 31364960 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51036430
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Den Vios iDx-certifierade renrumskompatibla CO 2-inkubatorn är designad med både aktiv partikelkontroll och rigorös rengöring i åtanke, och sätter standarden för renrumsinkubation. Ett Factory Acceptance Test-paket ingår för att stödja vanliga GMP krav på efterlevnadsdokumentation.
Utveckla, expandera, utmärk dig. iDx-serien Thermo Scientific Vios av tredjepartscertifierade, renrumskompatibla CO 2-inkubatorer utnyttjar alla funktioner som tidigare beskrevs av våra standardmodeller. Utformad för produktion av avancerade terapier i ISO klass 5, GMP klass A/B-miljöer, väljer forskare i toppen av sitt område iDx Vios CR CO2 Incubators – CTS Series för att uppnå avancerad inkubation och stödja sina mest krävande och kritiska tillämpningar, från forskning till upptäckt, utveckling och produktionsutskalning.
Pålitlig, beprövad prestanda och skydd för känsliga cellkulturer
  • Thermo Scientific™ THRIVE™ Aktiv luftflödesteknologi för homogena tillväxtförhållanden och snabb återhämtning av alla parametrar, vilket minimerar exponeringen av cellkulturer för fluktuationer och upprätthåller stabila förhållanden med återvinning av alla parametrar på tio minuter eller mindre.
  • Thermo Scientific™ Steri-Run™ Högtemperatursteriliseringscykeln har oberoende bevisats ge en 12-logars sterilitetsgarantinivå och når 180 °C i alla områden, baserat på 48-punkts temperaturkartläggning.
  • HEPA-filtrering i kammaren uppnår ISO klass 5 renrumsliknande luftkvalitet inom bara fem minuter efter att dörren öppnats på 30 sekunder.
  • IP54-klassad elektronik och förseglad, borstad rostfri stålfasad är certifierade renrumskompatibla för att stödja dina rigorösa rengörings- och desinfektionsprotokoll.
  • Vårt exklusiva partikelkontrollsystem skyddar ditt renrum genom att fånga partiklar från inkubatorn via ett bakmonterat HEPA-filtreringssystem.
  • Bekräftat kompatibel med vanliga GMP anläggningsprotokoll och renrumsprocedurer, inklusive STERIS™ torrprocesssystem som använder biodekontamineringsteknik för förångad väteperoxid (VHP) biodekontaminering.
  • Med CTS Series factory acceptance test (FAT) dokumentationspaket som följer med varje enhet och innehåller allt du behöver för din revision:
    • Regulatoriska certifikat
    • Rekommenderade protokoll
    • Intyg om överensstämmelse, kalibrering, sensorkalibrering och tekniska specifikationer.
    • Tredjepartscertifikat för kompatibilitet med ISO klass 5 och GMP Grade A/B renrumsmiljöer.
Design som är redo för vart dina upptäckter tar dig
  • IR180Si CO2-sensor för snabb återhämtning och lång livslängd.
  • Kondensfritt fuktningssystem med skyddat, integrerat 3-liters vattenreservoar. Fyll eller töm enkelt utan att ta bort kulturer för att hålla steriliserat destillerat vatten rent. Utdragbart lock ger full tillgång för rengöring.
  • Stor, krispig 7-tums. Pekskärmsdisplay för snabbare och snabbare övervakning av kammarens tillstånd. Inställt språk* och programmerbar åtkomstkod ger extra tillgänglighet och säkerhet.
  • Ergonomisk dörrdesign för att göra rutinmässig lastning, lossning och kontroll av kulturer enklare än någonsin. Elektromagnetiskt dörrlås är standard.
  • Valfri Active CO2-kontrollfunktionalitet justerar automatiskt nivåerna och tar bort överskott av COsom frigörs av storkapacitets cellodlingssystem för att bibehålla CO2-inställningspunkten.
  • Tri-gas-alternativ erbjuder variabel syrekontroll för fysiologisk vävnadsforskning. Simulera hypoxiska (1–21 %O2) eller hyperoxiska (5–90 %O2) tillstånd beroende på användning.
  • Välj elektropolerat rostfritt stål eller 100 % ren kopparinredning, med lättrengörbara böjda inre kammarhörn och hyllor som är enkla att installera och ta bort utan verktyg.
  • Oberoende utvärderade design för produktion av avancerade terapier i ISO klass 5, GMP klass A/B-miljöer. Varje enskild enhet testas för att bevisa kompatibilitet.
Sömlösa operationer i moderna laboratorier
  • Anslutningsklar design med frontaccessport USB , valfri 4-20 mA signalutgång (fabriksmonterat alternativ). Kompatibel med Connect Edge och OPCUA Gateway samt CellMation, vilket gör Vios iDx CR kompatibel med gemensamma protokoll och procedurer för anläggningen GMP .
  • Många fabriksmonterade och kundinstallerade alternativ och tillbehör finns tillgängliga, vänligen läs produktbroschyren för mer information.
  • Thermo Scientific™ Cellsystem Locker™ finns tillgängliga på 165 L-modellerna för att ge förbättrat skydd för värdefulla prover. Gå till thermofisher.com/celllocker för mer information.
  • Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Hyllsystem är kundinstallerade tillbehör som erbjuder ökad odlingskapacitet på 255 L-modeller. Gå till thermofisher.com/cultimaxx för mer information.
*Tillgängliga språkalternativ i användargränssnittet inkluderar engelska, spanska, tyska, franska, italienska, japanska och mandarin. Specifikationer uppnådda under standardiserade laboratorieförhållanden vid havsnivå, vid +22 °C omgivningsförhållanden och nominell driftspänning. Andra processförhållanden eller omgivningstemperaturer eller höjd kan påverka prestandan. Till exempel kan en förändring av 2 °C omgivningstemperatur påverka luftfuktigheten med 1 % rH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 5.8 cu. ft.
Kapacitet (metrisk) 165 L
Kammarmaterial Elektropolerat rostfritt stål
CO2-sensorteknik IR-sensor
Material Rostfritt stål
Syrekontroll Valfritt 1 till 21 % eller 5 till 90 %
Relativ luftfuktighet Cirka 93 % vid 37 °C
Temperaturområde (metriskt) 3 °C över omgivningstemperatur till 55 °C
Typ CO2-inkubator
Fuktighetskälla Skyddad integrerad vattenreservoar
Mått (D x B x H) Inredning 22,68 x 18,50 x 23,89 tum (57,6 x 47,0 x 60,7 cm)
Mått (L x B x H) 34,65 x 25,1 x 35,4 tum (88,0 x 63,7 x 90,0 cm)
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V