Läs mer
Vioxx, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vioxx |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-3-phenyl-2(5H)-furanone, 3-(4-Methanesulfonylphenyl)-2-phenyl-2-buten-4-olide, 3-Phenyl-4-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, 4-[4-(Methanesulfonyl)phenyl]-3-phenyl-5H-furan-2-one, Ceeoxx, Ceoxx, MK 0966, MK 966, Rhuma-cure, Rofecoxib, Romacox, Vioxx |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O4S/c1-22(19,20)14-9-7-12(8-10-14)15-11-21-17(18)16(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| Formel vikt | 314.0613 |
| Procent renhet | >95% |