Läs mer
MedChemExpress VIP(6-28)(human, rat, porcine, bovine)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.05% |
| CAS | 69698-54-0 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 2816.28 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |