Läs mer
Vipadenant, MedChemExpress
Produktkod. 16490547
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490547 50 mg
16454208 10 mg
16426927 5 mg
16405166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490547 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10857
MedChemExpress Vipadenant (BIIB-014; CEB-4520) is an adenosine receptor antagonist, with Kis of 1.3 nM and 68 nM for A2A and A1, respectively.
Vipadenant (BIIB-014
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vipadenant
Fysisk form Solid
CAS 442908-10-3
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H15N7O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym BIIB-014 CEB-4520
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (96.47 mM)
LEDER NC1=NC2=C(N=NN2CC3=CC=C(N)C(C)=C3)C(C4=CC=CO4)=N1
Molekylvikt (g/mol) 321.34
Formel vikt 321.34
Procent renhet 98.0%