missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Vipadenant, MedChemExpress

Produktkod. p-200098751
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16490547

Brand: Medchem Express HY10857

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Vipadenant (BIIB-014; CEB-4520) is an adenosine receptor antagonist, with Kis of 1.3 nM and 68 nM for A2A and A1, respectively.

Vipadenant (BIIB-014

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Vipadenant
Fysisk form Solid
CAS 442908-10-3
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H15N7O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym BIIB-014 CEB-4520
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (96.47 mM)
LEDER NC1=NC2=C(N=NN2CC3=CC=C(N)C(C)=C3)C(C4=CC=CO4)=N1
Molekylvikt (g/mol) 321.34
Formel vikt 321.34
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.