Läs mer
Vipivotide tetraxetan Linker, MedChemExpress
Produktkod. 16499865
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499865 250 mg -
16427836 100 mg 100mg
16413977 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16499865 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY43869
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Vipivotide tetraxetan Linker (PSMA-617 Linker) is a nonclaevable peptide linker for synthesis of Vipivotide tetraxetan (PSMA-617).
Vipivotide tetraxetan Linker (PSMA-617 Linker) is a nonclaevable peptide linker for synthesis of Vipivotide tetraxetan (PSMA-617).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vipivotide tetraxetan Linker
CAS 1703768-74-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H45N5O9
Kvantitet 250 mg
Synonym PSMA-617 Linker
Löslighetsinformation DMSO : 270 mg/mL (411.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@H](CCCCNC([C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC([C@H]3CC[C@H](CN)CC3)=O)=O)NC(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 655.74
Formel vikt 655.74
Procent renhet 99.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death