Läs mer
Viral HIV-1 Gag p24 Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
2305.00 SEK - 6840.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | HIV-1 Gag p24 |
|---|---|
| Klona | 1042942 |
| Utspädning | Western Blot 1 ug/mL, ELISA |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18794367
![]() |
R&D Systems
MAB11189-SP |
25 μg |
2305.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18783497
|
R&D Systems
MAB11189-100 |
100 μg |
6840.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
HIV-1 Gag p24 Monoclonal antibody specifically detects HIV-1 Gag p24 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISASpecifikationer
| HIV-1 Gag p24 | |
| Western Blot 1 ug/mL, ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| 155030 | |
| IgG2b | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| 1042942 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Virus | |
| Q77YG1_9HIV1 | |
| E. coli-derived recombinant viral HIV-1 Gag p24, Pro149-Gly354, Accession # Q77YG1_9HIV1 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. |