Läs mer
Gibco™ Viral-Plex™ Komplexbildande buffert
Beskrivning
Gibco Viral-Plex Complexation Buffer är en färdig AAV-produktionsbuffert och komplexationsreagens för genterapi, formulerad för att effektivt kunna sammanställa plasmid-DNA med lipidbaserade transfektionsreagenser för tillverkning av virala vektorer. Denna kemiskt definigerade, serum- och proteinfria buffert ger en optimal miljö för att bilda stabila DNA/lipidkomplex, vilket möjliggör effektiv transienta transfektion av Viral Production Cells 2.0 (VPC2.0). Som en nyckelkomponent i AAV-MAX Production System Viral-Plex effektiviserar Complexation Buffer arbetsflödet för trippeltransfektionsflödet för högtiter AAV-produktion.
Egenskaper hos Viral-Plex komplexeringsbufferten
- Kemiskt definierad, animaliskt ursprungsfri –protein—- och fenolröd –fri buffert ger en kontrollerad miljö för konsekvent bildning av DNA-lipidkomplex –
- Optimerad för AAV-arbetsflöden—designade för användning med AAV-MAX produktionssystemet för att möjliggöra effektiv, hjälpfri trippeltransfektion i suspensionskultur, vilket effektiviserar produktionen av genterapivektorer
- Högtiter, skalbar produktion—stödjer AAV-utdelningar över 5 x 10vg /ml (orenad) i suspensionskultur; skalar sömlöst från shake flasks till bioreaktorer för storskalig tillverkning av virala vektorer
- Färdig lösning—levereras som en 1X-formulering (t.ex. 100 ml flaska) som inte kräver någon förberedelse; blanda med plasmid-DNA för omedelbar transfektionsanvändning
- Konsekvent prestanda—En stabil, förformulerad buffert säkerställer reproducerbar transfektionseffektivitet och batch-till-batch-konsistens vid tillverkning av virala vektorer
Användningsområden
- Genterapi—idealisk för produktion av adenoassocierade virala (AAV) vektorer för forskning och utveckling av genterapi
- Cellterapi—stödjer genereringen av adenoassocierade virala (AAV) vektorer för cellterapiapplikationer, vilket underlättar en smidig övergång från laboratoriet till kliniken
- Forskning och utveckling—erbjuder en pålitlig och skalbar lösning för produktion av virala vektorer i olika forskningsmiljöer
Finns i RUO eller CTS
Erbjuds både som en Research Use Only (RUO)-version och en GMP-kompatibel Cell Therapy Systems (CTS) version (Cat. Nej. A5145403) för att stödja translationella och kliniska tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | HEK293 |
| Innehåll och lagring | 100mL flaska, förvara vid 2°C till 8°C, skyddad från ljus. Får ej frysas. |
| Typ av kultur | Suspensionscellodling |
| Beskrivning | Serumfri, fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, proteinfri, fenolröd fri |
| Celltyp | Etablerade cellinjer |
| Formatera | Flaska |
| Provtyp | Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| Uttryckssystem | Däggdjur |
| För användning med (utrustning) | AAV-MAX-system |
| Visa mer |