Läs mer
Gibco™ Virala produktionsceller 2.0
Beskrivning
Gibco Viral Production Cells 2.0 are a clonal cell line derived from the HEK293F parental cell line and a core component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System.
- Gibco Viral Production Cells 2.0 är en klonal cellinje härledd från HEK293F föräldracellinjen
- De är en kärnkomponent i AAV-MAX Helper-Free AAV Production System
- Cellerna har anpassats till det kemiskt definierade virala produktionsmediet och hålls i suspensionskultur i det mediet
- Viral Production Cells 2.0 är mycket transfekterbara med hjälp av AAV-MAX Transfection Kit för produktion av adenoassocierat virus (AAV)
- Frysta celler levereras i en injektionsflaska som innehåller 1 ml celler med 1 x 10 7 livskraftiga celler/ml i viralt produktionsmedium och 10 % DMSO
- Celler bör tinas direkt i viralt produktionsmedium kompletterat med 4 mM GlutaMAX-supplement (kat. nr. 35050038) för optimal prestanda
Funktioner i Viral Production Cells 2.0 inkluderar:
- Klonal, 293F-härledd, högproducerande cellinje
- Frånvaro av SV40 stort T-antigen
- Optimerad för suspensionskultur med hög densitet (> 12 miljoner celler/ml) i kemiskt definierat medium
- Möjliggöra produktion av höga AAV-titrar, större än 5 x 10 10 vg/ml (orenat)
- Robust skalbarhet och passagestabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Celltillstånd | Fryst |
| Koncentration | 1 x 107 celler/mL |
| Innehåll och lagring | 1 kryovial, förvara flytande kväve i ångfas |
| Celllinje | Virala produktionsceller 2.0 |
| Celltyp | Njure (embryonal) |
| Typ av kultur | Suspensionscellodling |
| Form | Fryst |
| Art | Människa |
| Formatera | 1 flaska |
| För användning med (applikation) | AAV produktion |
| Visa mer |