Läs mer
Gibco™ Virala produktionsceller 2.0
Produktkod. 17661546
Change view
Kvantitet:
1 flaska
6 x 1 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17661546 6 x 1 ml
17391889 1 flaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17661546 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A51218
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Gibco Viral Production Cells 2.0 är en klonal cellinje som härrör från HEK293F föräldracellinjen och en kärnkomponent i AAV-MAX Helper-Free AAV Production System.
Gibco Viral Production Cells 2.0 are a clonal cell line derived from the HEK293F parental cell line and a core component of the AAV-MAX Helper-Free AAV Production System.
  • Gibco Viral Production Cells 2.0 är en klonal cellinje härledd från HEK293F föräldracellinjen
  • De är en kärnkomponent i AAV-MAX Helper-Free AAV Production System
  • Cellerna har anpassats till det kemiskt definierade virala produktionsmediet och hålls i suspensionskultur i det mediet
  • Viral Production Cells 2.0 är mycket transfekterbara med hjälp av AAV-MAX Transfection Kit för produktion av adenoassocierat virus (AAV)
  • Frysta celler levereras i en injektionsflaska som innehåller 1 ml celler med 1 x 10 7 livskraftiga celler/ml i viralt produktionsmedium och 10 % DMSO
  • Celler bör tinas direkt i viralt produktionsmedium kompletterat med 4 mM GlutaMAX-supplement (kat. nr. 35050038) för optimal prestanda
Funktioner i Viral Production Cells 2.0 inkluderar:
  • Klonal, 293F-härledd, högproducerande cellinje
  • Frånvaro av SV40 stort T-antigen
  • Optimerad för suspensionskultur med hög densitet (> 12 miljoner celler/ml) i kemiskt definierat medium
  • Möjliggöra produktion av höga AAV-titrar, större än 5 x 10 10 vg/ml (orenat)
  • Robust skalbarhet och passagestabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltillstånd Fryst
Koncentration 1e7 celler/mL
Innehåll och lagring 6 cryovials, förvara i flytande kväve i ångfas
Celllinje Virala produktionsceller 2.0
Celltyp Njure (embryonal)
Typ av kultur Suspensionscellodling
Form Fryst
Art Människa
Formatera 6 flaskor
För användning med (applikation) AAV produktion
Mediarekommendation Gibco Viralt produktionsmedium
Antal celler 1 x 107 celler
Produktlinje AAV-MAX
Produkttyp Virala produktionsceller
Kvantitet 6 x 1 ml
Frakt skick torris för inrikes transporter; flytande kväve för internationell transport
Källa Människa