Läs mer
Gibco™ Viralt produktionsmedium
Produktkod. 17381889
Change view
Kvantitet:
1 l
6 l
10 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17381889 10 l -
17371889 1 l -
17651536 6 l Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17381889 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4817903
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Viral Production Medium är ett kemiskt definierat, serumfritt och proteinfritt medium för tillväxt och transfektion av Viral Production Cells 2.0.
Gibco Viral Production Medium är ett kemiskt definierat, serumfritt och proteinfritt medium. Den är fri från animaliskt ursprung och särskilt utvecklad för tillväxt och transfektion av Viral Production Cells 2.0 (suspensionsanpassade HEK 293F-härledda celler).
  • Ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt och animaliskt ursprungsfritt medium
  • Speciellt utvecklad för tillväxt och transfektion av virala produktionsceller 2.0 (suspensionsanpassade HEK 293F-härledda celler)
  • För produktion av adenoassocierat virus (AAV) som en del av AAV-MAX Helper-Free AAV Production System
  • Stöder tillväxt av suspensionsvirusproduktionsceller 2.0 till densiteter på över 1,2 x 10 7 celler/ml
  • Möjliggör produktion av höga AAV-titrar, större än 5 x 10 10 vg/mL (orenat)
  • Stöder tillväxt och transfektion av virala produktionsceller 2.0 från skakkolv till bioreaktorvåg
  • Viralt produktionsmedium kräver tillskott med 4 mM GlutaMAX-supplement (kat. nr. 35050038) före användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Celllinje Virala produktionsceller 2.0
Celltyp HEK 293 celler
Klassificering Serumfritt, Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
Form Vätska
Produkttyp AAV produktionsmedium
Sterilitet Sterila
Med tillsatser Glukos, Natriumpyruvat, Sodium Pyruvate, GlutaMAX
Utan tillsatser Inget glutamin
För användning med (applikation) AAV produktion
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registered
Produktlinje AAV-MAX
Kvantitet 10 l
Frakt skick Rumstemperatur
Formatera Väska
pH 7
Regulatorisk status RUO - Endast forskningsanvändning
Innehåll och lagring 10 L påse; förvaras vid 2 –8°C, skyddat från ljus
Typ av kultur Suspensionscellodling
Uttryckssystem Däggdjur
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.