Läs mer
Gibco™ Viralt produktionsmedium
Produktkod. 17651536
Change view
Kvantitet:
1 l
6 l
10 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17651536 6 l Paket med 6
17371889 1 l -
17381889 10 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17651536 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A4817902
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Viral Production Medium är ett kemiskt definierat, serumfritt och proteinfritt medium för tillväxt och transfektion av Viral Production Cells 2.0.
Gibco Viral Production Medium är ett kemiskt definierat, serumfritt och proteinfritt medium. Den är fri från animaliskt ursprung och särskilt utvecklad för tillväxt och transfektion av Viral Production Cells 2.0 (suspensionsanpassade HEK 293F-härledda celler).
  • För produktion av adenoassocierade virus (AAV) som en del av AAV-MAX Helper-Free AAV Production System
  • Stöder tillväxt av suspensionsvirala produktionsceller 2.0 till tätheter på över 1,2 x 107 celler/ml
  • Möjliggör produktion av höga AAV-titrar, större än 5 x 1010 vg/ml (orenad)
  • Stöder tillväxt och transfektion av Viral Production Cells 2.0 från shake flask till bioreaktorskalor
  • Viral Production Medium kräver tillskott med 4 mM GlutaMAX-tillskott (katt. Nr 35050038) före användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Virala produktionsceller 2.0
Celltyp HEK 293
Klassificering Serumfritt, Fri från animaliskt ursprung, Kemiskt definierad, Proteinfri
Form Vätska
Produkttyp AAV produktionsmedium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glukos, Natriumpyruvat, Sodium Pyruvate, GlutaMAX
Utan tillsatser Ingen GlutaMAX
För användning med (applikation) AAV produktion
Tillverkningskvalitet ISO 13485, MDSAP, FDA-registrerat
Produktlinje AAV-MAX
Kvantitet 6 l
Frakt skick Rumstemperatur
Formatera Flaska
pH 7
Regulatorisk status RUO
Innehåll och lagring 6 x 1 L flaska; Reagenser bör förvaras vid 2°till 8 °C, skyddade mot ljus
Typ av kultur Suspensionscellodling
Uttryckssystem Däggdjur