Läs mer
Gibco™ Viral produktionsmedium, AGT™
Produktkod. 30283139 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Rekonstituerad volym:
100 L
1 L
50 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rekonstituerad volym
30283139 100 L
30282803 1 L
30282829 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30283139 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A5147104
Se till att er processutveckling gör skillnad
Använd kampanjkoden 27978
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Gibco Viral Production Medium, AGT, är torrformatsversionen av CTS Viral Production Medium, ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt, djururvalfritt och fenolröttfritt medium.
  • Gibco Viral Production Medium AGT är torrformatversionen av CTS Viral Production Medium, ett kemiskt definierat, serumfritt, proteinfritt, djururvalfritt och fenolrödfritt medium
  • Medium är en del av CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System för produktion av högtiter adenoassocierat virus (AAV)
  • CTS AAV-MAX Helper-Free AAV Production System är en skalbar, högtiterplattform för produktion av fjädrings-AAV, med forskningskvalitet och GMP versioner för att möjliggöra en smidig övergång från forskning till kommersiell tillverkning
  • Andra komponenter i CTS AAV-MAX-systemet inkluderar CTS Viral Production Cells 2.0, CTS AAV-MAX Transfection Kit och CTS Viral-Plex Complexation Buffer.
Funktioner hos Viral Production Medium, AGT, inkluderar:
  • Stöder tillväxt och transfektion av CTS Viral Production Cells 2.0 från shake flask till bioreaktorskalor
  • Hjälper till att möjliggöra produktion av höga AAV-titrar, mer än 5 x 1010 vg/ml (orenad)
  • Förenklar överföringen till tillverkningsskala tack vare Advanced Granulation Technology (AGT) att möjliggöra auto-pH och förenklad upplösning
  • Formulerat med GlutaMAX-tillskott, ingen ytterligare tillskott krävs
  • Tillverkad i enlighet med cGMP för medicintekniska produkter, 21 CFR, Part 820, och certifierad enligt ISO 13485. Läkemedelsmasterfil och regulatoriskt stödfil finns tillgängliga på begäran.
Advanced Granulation Technology
  • Advanced Granulation Technology (AGT) hjälper till att förenkla mediumberedning i stor skala med snabb återfuktning
  • Ett just-add water-protokoll och låg dammbildning skapar mindre tryckuppbyggnad under steril filtrering
  • För mer information om AGT medieberedning i stor skala, se Hydration and scale-up of AGT medium in HyPerforma and imPULSE Engångsblandare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Virala produktionsceller 2.0
Celltyp HEK 293-celler
Koncentration 25.6 g/L
Form Powder (AGT)
Produkttyp AAV-produktionsmedium
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Glukos, GlutaMAX
Utan tillsatser Utan fenolrött, Inga antibiotika
För användning med (applikation) AAV-produktion
Produktlinje AAV-MAX
Kvantitet 100 L
pH 6,9 till 7,5
Rekonstituerad volym 100 L
Innehåll och lagring 100 L Ropack-hink, förvara vid 2°till 8°grader skyddad mot ljus
Typ av kultur Suspensionscellodling
Uttryckssystem Däggdjur