Läs mer
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ dPCR AAV Titer Kit
Produktkod. 18705515 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
18705515 100 reaktioner
1 options
Produktkod. 18705515 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A59364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21890.00 SEK
    20710.00 SEK / Paket med 1
    Save 1180.00 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
De Applied Biosystems ViralSEQ dPCR AAV Titer Kit är en digital PCR (dPCR)-analys för reproducerbar kvantifiering av AAV-partiklar oberoende av serotypen.
Applied Biosystems ViralSEQ dPCR AAV-titerkit är en digital PCR-analys (dPCR) för reproducerbar kvantifiering av AAV-partiklar oberoende av serotypen. AAV-titerkvantifiering är en kritisk kvalitetsegenskap (CQA) vid tillverkning av virala vektorer för utveckling av genterapi. Denna probebaserade dPCR-analys ger överlägsen känslighet och konsistens, och överträffar konventionell DNA-blottning eller ELISA metoder.
Funktioner i ViralSEQ dPCR AAV-titerkit inkluderar:
  • Noggrann kvantifiering av virala partiklar med dPCR som riktar mot ITR och SV40
  • Analysdesign kompatibel med mer än 80 % av AAV-överföringsplasmiderna
  • Lättanvända, integrerat sample-to-result-system har TaqMan dPCR master mix och TaqMan primer/probe-set
  • Mycket känslig kvantifiering ger resultat på cirka tre timmar
  • Valfri manuell eller automatiserad provberedning, optimerad för kvantitativ återvinning från bioproduktionsprover
Den höga känsligheten och specificiteten ViralSEQ som dPCR AAV Titer Kit ger det lämpligt för viral kvantifiering vid processutveckling och lot-release-testning.
Digitalt PCR-arbetsflöde
ViralSEQ dPCR AAV-titerkit är en del av ett integrerat dPCR-arbetsflöde för karakterisering av virala vektorer under biofarmaceutisk tillverkning. Valfri användning av Pharma KingFisher Apex 96 Deep-Well Magnetic Particle Processor med PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit hjälper till att säkerställa hög återhämtning av viralt DNA med mindre arbete och fel än manuell bearbetning. Pharma KingFisher Apex-instrumentet kan bearbeta upp till 24 prover i triplikat, jämfört med tre prover i triplikat med manuell metod.
För att säkerställa prestanda som uppfyller eller överträffar regulatorisk efterlevnad har kitet ViralSEQ internt validerats på Absolute Q QuantStudio Digital PCR System. Dataanalysen effektiviseras med hjälp av QuantStudio Absolute Q dPCR-programvaran, som inkluderar korrekt kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att hjälpa till att uppfylla 21 CFR Part 11-efterlevnad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • 5X Absolute Q Digital PCR Master Mix, 0,36 ml; Förvara vid -15 °C till -25 °C, skydda mot ljus
• dPCR AAV-titeranalysmix, 90 μl; Förvara vid -15 °C till -25 °C, skydda mot ljus
• Negativ kontroll (vatten), 1 ml; Förvara vid -15 °C till -25 °C före första användning och 2 °C till 8 °C efter första användning
Detektionsmetod Digital PCR
Form Fryst
PCR-metod Digital PCR
Etikett eller färgämne FAM, VIC, ABY
Produktlinje ViralSEQ
Produkttyp dPCR AAV Titer Kit
Kvantitet 100 reaktioner
För användning med (applikation) Virusdetektion
Antal reaktioner 100 reaktioner
Endast för forskning.