Läs mer
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ Lentivirus Physical Titer Kit
Produktkod. p-9841000 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Inkluderar:
Lentivirus Physical Titer Kit
Lentivirus Physical Titer Kit, Nukleinsyraprovförberedande kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
18765435 Lentivirus Physical Titer Kit
18725405 Lentivirus Physical Titer Kit, Nukleinsyraprovförberedande kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18765435 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A52597
En ettstegs RT-qPCR-analys för kvantifiering av genom-innehållande lentivirala partiklar i supernatanter från cellbaserade bioproduktionssystem. Lentiviral kvantifiering är ett kritiskt kvalitetsattribut (CQA) i viral vektortillverkning för utveckling av cell- och genmodifierad cellterapi.
De Applied Biosystems ViralSEQ Lentivirus Physical Titer Kit är en enstegs RT-qPCR-analys för kvantifiering av genom-innehållande lentivirala partiklar i supernatanter från cellbaserade bioproduktionssystem. Lentiviral kvantifiering är ett kritiskt kvalitetsattribut (CQA) i viral vektortillverkning för utveckling av cell- och genmodifierad cellterapi.
ViralSEQ Lentivirus Physical Titer Kit är en RT-qPCR-analys för kvantifiering av genom-innehållande lentivirala partiklar i supernatanter från cellbaserade bioproduktionssystem. Analysen riktar sig mot en konserverad region (LTR) i det lentivirala vektorgenomet och kan användas med de flesta lentivirala överföringsplasmider. Jämfört med p24 ELISA metoder, lentiviral kvantifiering med RT-qPCR är mer reproducerbar och specifik för genom-innehållande partiklar.
Funktioner av ViralSEQ Lentivirus Physical Titer Kit:
• Lentiviral genomspecifik RT-qPCR-analys för exakt antal virala partiklar
• Analysdesign kompatibel med mer än 200 lentivirusöverföringsplasmider
• Inkluderar mastermix, TaqMan analysblandning och RNA-kontroll
• Konfiguration med PrepSEQ-kit tillgängligt för optimerad RNA-återvinning
Integrerad arbetsflödeslösning The
ViralSEQ Lentivirus Physical Titer Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för karakterisering av viral vektor under biofarmaceutisk tillverkning. Satsen är kompatibel med PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit (kat. nr. A50485), som erbjuder både ett manuellt och automatiserat arbetsflöde för provberedning. För realtids-PCR, ViralSEQ kit har validerats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalys effektiviseras med hjälp av AccuSEQ PCR-detekteringsprogram i realtid som ger korrekt kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Pt 11-överensstämmelse.
Brett dynamiskt område
Satsen innehåller en syntetisk RNA-kontroll för att generera en standardkurva, såväl som interna positiva kontroller. Det möjliggör kvantifiering över 7 loggar av dynamiskt intervall från 50 kopior till 10 9 kopior för en rad titervärden. TaqMan Analysbaserad detektion möjliggör mycket specifik kvantifiering.
Genomisk detektion och kvantifiering av virala partiklar Uppnå specifik
kvantifiering av genom-innehållande lentivirala partiklar med hjälp av en RT-qPCR-analys. Metoder som förlitar sig på mätning av HIV-1 p24 kan överskatta antalet virala partiklar till att inkludera partiella kapsider och fritt p24. De ViralSEQ Lentivirus Physical Titer-kit mäter virala partiklar baserat på viralt RNA, och förbättrar därigenom kvantifieringsspecificiteten för genom-innehållande partiklar.
Komplett lentiviruskarakterisering
ViralSEQ Lentivirus Physical Titer Kit kan användas med ViralSEQ™ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit (kat. nr. A53561) för sömlös korrelation av qPCR-data efter skörd (genominnehållande partikelantal) och eftertransduktion (analys av vektorkopietal och antal infektiösa partiklar). Dessa kit ger en bekväm metod för att korrelera totala och smittsamma lentivirala partiklar, vilket underlättar lentiviral vektoranalys vid processutveckling, optimering och tillverkning av QC.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik. TaqMan är ett varumärke för Roche Molekylära system, Inc. , används under tillstånd och licens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring qPCR-reagens, RNA-kontroll
Detektionsmetod Primer-probe
För användning med (utrustning) Realtids PCR-instrument (QuantStudio5 eller 7500 Fast)
Kvantitet 100 reaktioner
Mål Lentivirus genomiskt mål
För användning med (applikation) Virusdetektion
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderar Lentivirus Physical Titer Kit