Läs mer
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ Lentivirus Provirala DNA-titerkit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Applied Biosystems ViralSEQ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit är ett qPCR-test för kvantifiering av integrerat provialt DNA i transducerade celler. Proviralt kopinummer kan användas för att beräkna infektiösa lentivirala titrer (TU/ml) och därefter volymen av vektorsupernatant som behövs för att transducera celler vid önskad infektionsmultiplicitet (MOI). Analysen kan också användas för att mäta vektorkopinummer (VCN), en kritisk kvalitetsattribut (CQA) i utveckling av cell- och genmodifierad cellterapi.
Funktioner av ViralSEQ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit:
•Lentiviral genomspecifik qPCR-analys för proviruskvantifiering
• Analysdesign kompatibel med mer än 200 lentivirusöverföringsplasmider
• Inkluderar mastermix, TaqMan analysblandning och DNA-kontroll
• Konfiguration med PrepSEQ-kit tillgängligt för optimerad DNA-återvinning
Integrerad arbetsflödeslösning The
ViralSEQ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för karakterisering av viral vektor under biofarmaceutisk tillverkning. Satsen är kompatibel med PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit (kat. nr. A50485), som erbjuder både ett manuellt och automatiserat arbetsflöde för provberedning. För realtids-PCR har kitet validerats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalys strömlinjeformas med hjälp av AccuSEQ PCR-detekteringsprogram i realtid. Programvaran tillhandahåller korrekt kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Part 11-efterlevnad.
Känslig detektion
Med detektionskänslighet på 10 kopior och gräns för kvantifiering (LOQ) på 25 kopior, tillåter analysen mätning av låga provirala kopior. Data kan korreleras till cellantal för att beräkna VCN eller till viral vektorprovvolym som används för transduktion för att beräkna infektiösa titrar (TU/ml).
Brett dynamiskt område
Satsen innehåller en syntetisk DNA-kontroll för att generera en standardkurva, såväl som interna positiva kontroller. Det möjliggör kvantifiering från 25 genomkopior till 107 genomkopior per reaktion. TaqMan Analysbaserad detektion ger mycket specifik kvantifiering.
Komplett lentiviruskarakterisering
ViralSEQ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit kan användas med ViralSEQTM Lentivirus Physical Titer Kit (kat.nr. A52597) för sömlös korrelation av qPCR-data efter skörd (genominnehållande partikelantal) och eftertransduktion (analys av vektorkopietal och antal infektiösa partiklar). Dessa kit ger en bekväm metod för att korrelera totala och smittsamma lentivirala partiklar, vilket underlättar lentiviral vektoranalys vid processutveckling, optimering och tillverkning av QC.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik. TaqMan är ett varumärke för Roche Molekylära system, Inc. , används under tillstånd och licens.
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | qPCR |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR-instrument (QuantStudio5 eller 7500 Fast) |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Mål | Lentivirus genomiskt mål |
| För användning med (applikation) | Virusdetektion |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Inkluderar | ViralSEQ™ Lentivirus Proviral DNA Titer Kit |