Läs mer
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ Kvantitativa Sf-Rhabdovirus-kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De Applied Biosystems ViralSEQ Quantitative Sf-Rhabdovirus Kit är en tvåstegs RT-qPCR-analys för detektion av Sf-rhabdovirus i rekombinanta produkter tillverkade i insektscellinjer med användning av baculovirus-expressionssystem. Sf-rhabdovirus är ett tillfälligt virus som identifierades i Sf9- och Sf21-insektscellinjerna som vanligtvis används som värdceller för produktion av rekombinanta proteiner, adenoassocierade virus (AAV) vektorer för genterapi och virusliknande partiklar (VLPs). Analysen kan användas för att kvantifiera Sf-rhabdovirus i cellinjer, såväl som råa och renade produkter.
Funktioner av ViralSEQ Kvantitativa Sf-Rhabdovirus Kit inkluderar:
•Negativ-sense-specifik RT-PCR-analysdesign för exakt kvantifiering av Sf-rhabdovirus
• Specifik för genomiskt Sf-rhabdovirus-RNA; inte påverkas av närvaron av positiv-sträng mRNA; ingen korsreaktivitet med orelaterat DNA/RNA
• Inkluderar mastermix, RT-primer, TaqMan Analysblandning och RNA-standard
• Konfiguration med PrepSEQ-kit tillgängligt för optimerad RNA-återvinning
Integrerad arbetsflödeslösning
De ViralSEQ Quantitative Sf-Rhabdovirus Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för förorenings- och föroreningstestning under biofarmaceutisk tillverkning. Satsen är kompatibel med PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit (kat. nr. A50485), som erbjuder både ett manuellt och automatiserat arbetsflöde för provberedning. RT-steget utförs på Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler (0,1 mL blockkonfiguration). För realtids-PCR, den ViralSEQ kit har validerats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och Applied Biosystems QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalys effektiviseras med hjälp av AccuSEQ PCR-detekteringsprogram i realtid som ger korrekt kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Pt 11-efterlevnad.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Sf-Rhabdovirus RNA PCR-reagens • 10X analysblandning, 275μ L, skydda mot ljus • 25X RT-PCR enzymblandning, 110μ L • 2X RT-PCR-buffert, 1,375 ml • RT Primer, 55μ L • Nukleasfritt vatten, 1,0 mL, lagra vid– 15 C °till– 25 C °tills första användningen. Efter första användningen, förvara vid 2 −8 °C. Förvara allt kl– 15 °C till– 25 °C om inget annat anges. Sf-Rhabdovirus RNA-kontroll • Sf-rhabdovirus RNA-kontroll (1,25 x 10 8 kopior/μ L), 44μ L • RNA-spädningsbuffert, 7 mL Lagra allt vid– 15 °C till– 25 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| PCR-metod | qPCR |
| Produktlinje | ViralSEQ |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Mål | Sf-rhabdovirus |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Inkluderar | ViralSEQ™ Kvantitativt Sf-Rhabdovirus Kit |