Läs mer
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ Vesivirus Detection Kit
Produktkod. 30000685 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
100 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
30000685 100 reaktioner
1 options
Produktkod. 30000685 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4448398C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34150.00 SEK
    32310.00 SEK / 100 reaktioner
    Save 1840.00 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
De ViralSEQ Vesivirus Detection Assay är ett PCR-baserat test som gör det möjligt för användare att snabbt isolera och detektera Vesivirus 2117 och alla andra kända stammar med hög känslighet och specificitet.
Viral kontaminering vid tillverkning av däggdjursprodukter utgör en allvarlig risk för tillverkningsprocessen, tillverkningsanläggningen och produktens integritet. Vesivirus 2117 är ett RNA-virus som åter har dykt upp som ett potentiellt hot mot produktionen av däggdjurscellkulturer. För att möta utmaningen med snabb, specifik och känslig upptäckt av Vesivirus Applied Biosystems har man utvecklat det första kommersiellt tillgängliga integrerade kitet för isolering och detektion av Vesivirus från däggdjurscellkulturprover.
ViralSEQ Vesivirus Detection Assay är ett PCR-baserat test som gör det möjligt för användare att snabbt isolera och upptäcka Vesivirus 2117 och alla andra kända stammar med hög känslighet och specificitet. Testet använder PrepSEQ magnetiska pärlor för provförberedelse för att isolera viralt RNA från ett brett spektrum av provtyper, kombinerat med TaqMan-baserad teknik för känslig och specifik detektion av det virala RNA:t. Kitet inkluderar också en proprietär mall för positiv kontroll som hjälper till att eliminera möjligheten till falskt positiva resultat som uppstår vid oavsiktlig kontaminering av testprover med den positiva kontrollen.
  • Detektion av kända Vesivirusstammar
  • Snabb tid till resultat på mindre än 5 timmar
  • TaqMan-baserad realtids-PCR-analys
  • Påvisad känslighet och specificitet
  • Proprietär optimerad provberedning för hög RNA-återvinning
Exklusionspanel
Analysen ViralSEQ har visat sig vara specifik för Vesivirus och upptäcker inte RNA renat från släkt och icke-relaterade arter och organismer.
  • Bacil: 2,5 ng
  • Kyckling: 5 ng
  • Clostridium: 2,5 ng
  • Hund: 5 ng
  • E. coli: 2,5 ng
  • Människa: 5 ng
  • Lactoccus: 2,5 ng
  • MDCK: 5 NG
  • Shigella: 2,5 ng
  • Råtta: 5 ng
  • Jäst: 5 ng
  • CHO: 500 ng
  • Mänskligt RNA: 1 μg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller RT-PCR-analys, buffert och enzymblandning, positiv kontroll och negativ kontroll
Detektionsmetod Primer-probe
Provtyp RNA
För användning med (applikation) 1-Step QRT-PCR
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje ViralSEQ
Produkttyp Vesivirus Detection Kit
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Mål Viralt RNA