Läs mer
Invitrogen™ ViraPower™ HiPerform™ Promoterless Gateway™ Vektor Kit
Beskrivning
De ViraPower™ HiPerform™ Promoterless Gateway™ Vector Kit innehåller MultiSite Gateway™ -anpassad ViraPower™ HiPerform™ promotorlös lentiviral expressionsvektor, pLenti6.4/R4R2/V5-DEST™ för enkel rekombinationsbaserad kloning och lentiviral-baserad högnivåexpression av en målgen från valfri promotor i delande och icke-delande däggdjursceller. De pLenti6.4/R4R2/V5-DEST™ vektorn är utrustad med två genetiska nyckelelement, vilket gör den till en HiPerform™ vektor: Woodchuck Posttranscriptional Regulatory Element (WPRE) och den centrala Polypurine Tract (cPPT)-sekvensen från HIV-1-integrasgenen för att producera minst 4-faldig ökning av proteinuttryck jämfört med vektorer som saknar dessa element.
Fördelar
- Genererar replikationsinkompetent lentivirus för att transducera delande och icke-delande däggdjursceller
- Enkel, samtidig, rekombinationsbaserad kloning av flera DNA-fragment i en definierad ordning och orientering med MultiSite Gateway™ teknologi
- Expression av målgenen under kontroll av en valfri promotor
- Stabilt, långsiktigt uttryck
- Förbättrat proteinuttryck, upp till 4 gånger eller mer, jämfört med traditionella lentivirala uttryckssystem
Nyckelfunktioner
- WPRE från woodchuck-hepatitvirus, ökar transgenexpression och cPPT från HIV-1-integrasgenen, ökar kopiantalet av lentivirus som integreras i värdgenomet, vilket ökar viral titer. WPRE och cPPT producerar tillsammans minst en fyrfaldig ökning av proteinuttryck i de flesta celltyper, jämfört med andra vektorer som inte innehåller dessa element.
- Promotorlös vektor för att uttrycka målgenen under kontroll av en valfri promotor
- Blasticidin-selektionsmarkör för stabil selektion under kontroll av PGK-promotor för långvarigt, ihållande uttryck
Kit innehåller
- pLenti6.4/R4R2/V5-DEST™ Utrustning
- pENTR™ 5' TOPO™ TA Cloning Sats (kat.nr. K59120)
- En Shot™ Stbl3™ Kemiskt kompetent E. coli (kat. nr. C737303)
- pENTR™ Gus positiv kontrollplasmid
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Leveranstyp | Lentiviral |
| Promotor | Ingen (Promotorlös), EF-1α, CMV |
| Produkttyp | Vektor Kit |
| Urvalsagent (eukaryot) | Blasticidin |
| Innehåll och lagring | pLenti6.4/R4R2/V5-DEST™ Utrustning |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR), Blasticidin (BsdR) |
| Klyvning | Ingen klyvningsplats |
| Gateway-enzym | LR Clonase™ II Plus, LR Clonase™ II |
| PCR-enzym | Korrekturläsande polymeras |
| Visa mer |