Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8408 Vikt 2-lagers toalettpapper, 36 st
Mått (L x B):
12.5 x 18.6 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Beskrivning
- Varje enskild förpackning med vikt toalettpapper innehåller 200 2-lagers toalettpappersark
- Högkvalitativt vikt toalettpapper med märkespräglat Kleenex™ toalettpappersark för att skapa en förbättrad toalettupplevelse
- 2-lagers toalettpapper är mjukt och lyxigt och ger förhöjd vård
- För miljösäkring, detta Kleenex™ Toalettpapper är FSC certifierad, bär den europeiska miljömärkningen och har pålitlig spolbarhet
- Kompatibel med en mängd olika Kimberly-Clark™ toalettpappersautomater
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vikt toalettpapper |
| Längd (engelska) | 15,5 tum |
| Längd (metrisk) | 39.6 cm |
| Bredd (engelska) | 11,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 30.1 cm |
| Material | AIRFLEX tyg |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001, ISO 9001, EU Ecolabel och FSC auktoriserad |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 12.5 x 18.6 cm |
| Formatera | Individuella vikta ark |
| Visa mer |