Läs mer
Virginiamycin M1 (~90 %) (200 μg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30395762
Change view
Kvantitet:
1x1 mL
Produktkod. Kvantitet
30395762 1x1 mL
1 options
Produktkod. 30395762 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT07581X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Virginiamycin M1
CAS 21411-53-0
Molekylformel C28 H35 N3 O7
Kvantitet 1x1 mL
Synonym 3H-21,18-Nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone, 8,9,14,15,24,25-hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-, (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-, Mikamycin A (6CI,8CI), Ostreogrycin A (7CI), Virginiamycin M1, (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone, Antibiotic PA 114A, Antibiotic PA 114A1, Factor M, Factor M (antibiotic), NSC 244426, NSC 87432, PA 114A, Pristinamycin II, Pristinamycin IIA, RP 12536, Staphylomycin M1, Streptogramin A, Vernamycin A, [3R-(3R*,4R*,5E,10E,12E,14S*)]-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone
InChI formel InChI=1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5+,10-9+,18-13+/t19-,20-,26-/m1/s1
LEDER CC(C)[C@H]1OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC(=O)C[C@H](O)\C=C(/C)\C=C\CNC(=O)\C=C\[C@H]1C)n3
Molekylvikt (g/mol) 525.59
Formel vikt 525.2475
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 200 μg/mL