Läs mer
Virginiamycin M1-d2, TRC
Produktkod. 30456259
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456259 0.5 mg
30449875 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30456259 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV6738120.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Virginiamycin M1 15-d2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C28 D2 H33 N3 O7
Kvantitet 0.5 mg
Synonym (3R,4R,5E,10E,12E,14S)-8,9,14,15,24,25-Hexahydro-14-hydroxy-4,12-dimethyl-3-(1-methylethyl)-3H-21,18-nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotetracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tetrone-d2, Mikamycin A-d2, Ostreogrycin A-d2, Antibiotic PA 114A1-d2, Factor M-d2, NSC 244426-d2, PA 114A-d2, Pristinamycin IIA-d2, RP 12536-d2, Staphylomycin M1-d2, Streptogramin A-d2, Vernamycin A-d2
InChI formel InChI=1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5+,10-9+,18-13+/t19-,20-,26-/m1/s1/i14D2
LEDER [2H]C1([2H])[C@H](O)\C=C(/C)\C=C\CNC(=O)\C=C\[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC1=O)n3)C(C)C
Molekylvikt (g/mol) 527.6
Formel vikt 527.2601