Läs mer
(+)-Viridiflorol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Viridiflorol |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10+,11-,12-,13-,15+/m1/s1 |
| Formel vikt | 222.1984 |
| Procent renhet | >95% |