Läs mer
Day Impex™ Virkon™ Virusdödande desinfektionsmedel
Volym (metrisk):
50 g
500 g
5 kg
Behållartyp:
Sachet
Squeeze Pack
Trumma
Kvantitet:
1 st
50/förpackning
6/förp.
Förpackningsstorlek:
5kg
Paket med 50
Paket med 6
Beskrivning
- Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning
- Det bredaste beprövade spektrumet av alla desinfektionsmedel - bevisat effektivt i oberoende tester mot alla 18 virusfamiljer som påverkar människor och djur, inklusive AIDS (HIV) och hepatit B
- Utmärkt bakterie- och svampdödande medel - rengör och desinficerar arbetsytor och utrustning i en enda operation i ett steg
- Kan appliceras i pulverform direkt på spill av blod och andra kroppsvätskor
- Löser sig lätt för att göra ett flytande desinfektionsmedel
- Luktfri, icke irriterande för hud och ögon, ogiftig ångfas, exceptionellt låg oral toxicitet
- Enligt COSHH-krav krävs inga maximala exponeringsgränser
- Icke-frätande, icke-blekande och biologiskt nedbrytbar
- Alla virussjukdomar som överförs via ytor eller instrument kontaminerade med infekterat blod, kroppsvätskor, avföring eller saliv kan kontrolleras genom korrekt applicering
- För rengöring och desinficering av arbetsytor och utrustning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Virusdödande desinfektionsmedel |
| Behållartyp | Squeeze Pack |
| För användning med (applikation) | Virusdödande desinfektionsmedel |
| Kvantitet | 6/förp. |
| Volym (metrisk) | 500 g |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).