Läs mer
Virkon™ Virucidal desinfektionsmedel
Produktkod. 12358667
Change view
Volym (metrisk):
50 g
500 g
5 kg
Behållartyp:
Sachet
Squeeze Pack
Trumma
Kvantitet:
1 st
50/förpackning
6/förp.
Förpackningsstorlek:
5kg
Paket med 50
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Behållartyp Kvantitet Förpackningsstorlek
12358667 5 kg Trumma 1 st 5kg
12338667 50 g Sachet 50/förpackning Paket med 50
12348667 500 g Squeeze Pack 6/förp. Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning
Produktkod. 12358667 Leverantör Virkon™ Leverantörsnummer 330003
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning
Rengör och desinficera arbetsytor och utrustning i en enda enstegsoperation. Virkon™ Virucidal desinfektionsmedel ger det bredaste beprövade spektrumet av alla desinfektionsmedel.
  • Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning
  • Det bredaste beprövade spektrumet av alla desinfektionsmedel - bevisat effektivt i oberoende tester mot alla 18 virusfamiljer som påverkar människor och djur, inklusive AIDS (HIV) och hepatit B
  • Utmärkt bakterie- och svampdödande medel - rengör och desinficerar arbetsytor och utrustning i en enda operation i ett steg
  • Kan appliceras i pulverform direkt på spill av blod och andra kroppsvätskor
  • Löser sig lätt för att göra ett flytande desinfektionsmedel
  • Luktfri, icke irriterande för hud och ögon, ogiftig ångfas, exceptionellt låg oral toxicitet
  • Enligt COSHH-krav krävs inga maximala exponeringsgränser
  • Icke-frätande, icke-blekande och biologiskt nedbrytbar
  • Alla virussjukdomar som överförs via ytor eller instrument kontaminerade med infekterat blod, kroppsvätskor, avföring eller saliv kan kontrolleras genom korrekt applicering
  • För rengöring och desinficering av arbetsytor och utrustning
Specifikationer
Produkttyp Virusdödande desinfektionsmedel
Behållartyp Trumma
För användning med (applikation) Virusdödande desinfektionsmedel
Inkluderar Mätbägare och skopa
Kvantitet 1 st
Volym (metrisk) 5 kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rely+On Virkon
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).