Läs mer
Invitrogen™ ViroCheck NanoParticle Reference Kit
Produktkod. 17636985
Change view
Kvantitet:
25 tester
Produktkod. Kvantitet
17636985 25 tester
1 options
Produktkod. 17636985 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V10425
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
ViroCheck NanoParticle Reference Kit används för kalibrering av en intensitetsenhet för fluorescens för flödescytometrianalys och koncentrationsanalys för virus och extracellulära vesiklar.
  • För kalibrering av en intensitetsenhet av fluorescens för flödescytometrianalys och koncentrationsanalys för virus och extracellulära vesiklar
  • Genom tillämpningen av NIST-tilldelade intensitetsstandarder för en given fluorofor kan instrumentets känslighet och noggrannhet bestämmas
  • Detta tillåter datajämförelse mellan flödescytometriinstrument
  • I kombination med en biologisk standard kan dessa partiklar också användas för att kvantifiera nivån av biomarköruttryck
ViroCheck NanoParticle Reference Kits funktioner inkluderar:
  • NIST-tilldelade ERF-värden till 15 vanligt använda flödescytometrifilteruppsättningskanaler
  • Möjliggör normalisering av fluorescensintensitetsskalan för instrumentets noggrannhet och känslighet
  • NIST-verifierad nanopartikelkoncentration för räkning av sub-mikron biologiska prover såsom virus och extracellulära vesiklar (EV)
  • Underlättar instrument till instrument datajämförelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring
  • 100-nm FITC-liknande referensnanopartiklar
  • 100 nm PE-liknande referensnanopartiklar
  • 100 nm APC-liknande referensnanopartiklar
  • 200-nm flerfärgade referensnanopartiklar
  • 500-nm flerfärgade referensnanopartiklar
För användning med (applikation) Flödescytometri
För användning med (utrustning) Flödescytometrar
Antal tester 25 tester
Kvantitet 25 tester
Regulatorisk status RUO
Frakt skick 2° till 8 °C
Stabilitet Får ej frysas