Beskrivning
- Unisex-skyddsglasögon som erbjuder skydd och överkomliga priser för webbplatsbesökare eller skydd för engångsbruk
- Designen ger maximal klarhet, utmärkt täckning och ett brett synfält
- Formade flexibla skalmar för en nära och bekväm passform
- Anti-repbeläggning för ökad hållbarhet
- Klar lins för utmärkt skydd mot ultraviolett (UV) strålning
- Linsmärkning: 2C-1.2 3M 1 FT
- Rammärkning: 3M EN166 FT CE
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd; EN 166:2001 |
| Linsbeläggning | Reptålig |
| För användning med (applikation) | Erbjud skydd och överkomliga priser för webbplatsbesökare eller skydd för engångsbruk |
| Ram färg | Klart |
| Tempel stil | Flexibel |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?