Läs mer
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm bred öppning bärnstensfärgad glasskruvgänga injektionsflaska med V-lapp
Produktkod. p-6340347 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
350 μl
2,0 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15560045
Brand: Thermo Scientific™ 60180VT310A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ högkvalitativa utskrifter och tillförlitliga provdata på bärnstensfärgade flaskor avsedda för Thermo Scientific™ Virtuoso™ Identifieringssystem för flaskor.
Säkerställ tillförlitliga provdata och integritet med denna högkvalitativa flaska. De Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm bred öppning i bärnstensfärgad glasskruvgänga med V-lapp designades exklusivt för användning med Virtuoso Vial Identification System. Provdata skrivs ut direkt på flaskans V-Patch. Denna 2 ml, 12x32 mm flaska innehåller Advanced Vial Closure System (AVCS ) teknologi, som nästan eliminerar septa genomtryckning och förbättrar tätningen. Stopppunkten för locket förhindrar över- eller underåtdragning för en optimal, konsekvent tätning varje gång. Flaskan finns även med en smält insats för lågvolymprover.
Made of superior quality 33 expansion borosilicate amber (51A) glass, these vials are uniformly flat bottom for security with inserts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Virtuoso 9mm Screw Thread Fused Insert MacroVial, 350uL, Amber Glass with V-Patch
Färg Amber
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 350 μl
Antal per förpackning 100
Volym (metrisk) Rest <2 μL
Produktlinje Virtuoso
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100/Pk.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Yes
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.