Läs mer
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm bred öppning genomskinlig glasskruvgängad flaska med V-lapp
Produktkod. 15211918 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Septum:
Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi
Hold (Håll)
None
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Stil:
Bred öppning med septum
Bred öppning, smält insats
Hög återhämtning
Total återhämtning
Vid öppning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Septum Stil unitSize
15211918 Hold (Håll) Vid öppning Paket med 100
15251918 Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE Bred öppning med septum Paket med 100
15261918 Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi Bred öppning med septum Paket med 100
15271918 Röd PTFE/Vit silikon Bred öppning med septum Paket med 100
15373029 None Bred öppning, smält insats Paket med 100
15413031 None Hög återhämtning Paket med 100
15581023 None Total återhämtning Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15211918 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180VT300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ högkvalitativa utskrifter och tillförlitliga provdata på en flaska designad för Thermo Scientific™ Virtuoso™ Identifieringssystem för flaskor.
Säkerställ tillförlitliga provdata och integritet med denna högkvalitativa flaska. De Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm bred öppning genomskinlig glasskruvgängad flaska med V-patch designades exklusivt för användning med Virtuoso Vial Identification System. Provdata skrivs ut direkt på flaskans V-Patch. 2 ml, 12 x 32 mm flaskorna innehåller Advanced Vial Closure System (AVCS ) teknologi, som nästan eliminerar septa genomtryckning och förbättrar tätningen. Stopppunkten för locket förhindrar över- eller underåtdragning för en optimal, konsekvent tätning varje gång. Flaskan finns även med en smält insats för lågvolymprover.
Tillverkad av överlägsen kvalitet 33 expansionsborosilikat klar typ 1, klass A. Dessa flaskor har en jämnt platt botten för säkerhet med insatser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Genomskinlig glasflaska med V-patch
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2.0 mL
Septum Hold (Håll)
Antal per förpackning 100
Stil Vid öppning
Volym (metrisk) Rest <170μ L
Produktlinje Virtuos
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp 2 mL skruvflaska av silaniserat glas, nivå 3
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.