Läs mer
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm bred öppning genomskinlig glasskruvgängad flaska med V-lapp
Produktkod. 15373029 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Septum:
Elfenbensfärgad PTFE/Röd gummi
Hold (Håll)
None
Röd PTFE/Vit silikon
Röd PTFE/Vit silikon/Röd PTFE
Stil:
Bred öppning med septum
Bred öppning, smält insats
Hög återhämtning
Total återhämtning
Vid öppning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15373029
Brand: Thermo Scientific™ 60180VT310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ högkvalitativa utskrifter och tillförlitliga provdata på en flaska designad för Thermo Scientific™ Virtuoso™ Identifieringssystem för flaskor.
Säkerställ tillförlitliga provdata och integritet med denna högkvalitativa flaska. De Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm bred öppning genomskinlig glasskruvgängad flaska med V-patch designades exklusivt för användning med Virtuoso Vial Identification System. Provdata skrivs ut direkt på flaskans V-Patch. 2 ml, 12 x 32 mm flaskorna innehåller Advanced Vial Closure System (AVCS ) teknologi, som nästan eliminerar septa genomtryckning och förbättrar tätningen. Stopppunkten för locket förhindrar över- eller underåtdragning för en optimal, konsekvent tätning varje gång. Flaskan finns även med en smält insats för lågvolymprover.
Made of superior quality 33 expansion borosilicate clear Type 1, Class A. These vials have a uniformly flat bottom for security with inserts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Clear Glass MacroVial with Fused Insert and V-Patch
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 350 μL
Septum None
Antal per förpackning 100
Stil Bred öppning, smält insats
Volym (metrisk) Rest <2 μL
Produktlinje Virtuoso
Höjd (metrisk) 32 mm
Typ Screw Thread Vial
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Yes
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.