Läs mer
Thermo Scientific™ Virtuoso™ Guide för flera injektionsflaskor
Produktkod. 15626365
Change view
För användning med (utrustning):
Virtuoso Vial Identification System konfigurerat med Virtuoso Multiple Vial-hållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15626365 Virtuoso Vial Identification System konfigurerat med Virtuoso Multiple Vial-hållare Varje
1 options
Produktkod. 15626365 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180VT504
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Konfigurera din Thermo Scientific™ Virtuoso™ Vial Identification System för utskrift av flera flaskor, på begäran.
Säkerställ korrekt identifiering av flaskan och provdataintegritet genom att använda Thermo Scientific™ Virtuoso™ Identifieringssystem för flaskor. Systemet kan konfigureras med hållaren för flera flaskor för att hålla upp till 10 flaskor och guiden för flera flaskor för att flytta flaskorna från hållaren till systemet för att skriva ut en flaska i taget på ett sätt på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Virtuos
Beskrivning Virtuos Multiple Vial Guide
Enheten håller 10 flaskor
För användning med (applikation) Flask-ID och märkning
För användning med (utrustning) Virtuoso Vial Identification System konfigurerat med Virtuoso Multiple Vial-hållare