Läs mer
Gibco™ Virustransportmedium
Produktkod. 16637805
Kvantitet:
1 l
Produktkod. 16637805
Brand: Gibco™ A48750DK
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En lösning som är färdig att använda som innehåller Hanks balanserade saltlösning, värmeinaktiverad FBS, gentamicinsulfat och amfotericin B.
Kit för transport av prover som misstänks innehålla virus
Gibco Viral Transport Medium is suitable for the transport of samples suspected to contain virus. It is a ready-to-use solution containing Hanks balanced salt solution, heat inactivated FBS, gentamicin sulfate, and amphotericin B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Animal Origin
Koncentration 1 X
Form Liquid
Produkttyp Virus Transport Medium
Serumnivå Standard Serum Supplementation
Sterilitet Sterile-filtered
Utan tillsatser No Glucose, No Glutamine, No HEPES, No Phenol Red, No Sodium Pyruvate
Frakt skick Dry Ice