Läs mer
Gibco™ Virustransportmedium
Produktkod. p-9053026
Kvantitet:
1 l
Produktkod. 16627805
Brand: Gibco™ A48750BA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En lösning som är färdig att använda som innehåller Hanks balanserade saltlösning, värmeinaktiverad FBS, gentamicinsulfat och amfotericin B.
Kit för transport av prover som misstänks innehålla virus
  • Det är en färdig att använda lösning som innehåller Hanks balanserade saltlösning, värmeinaktiverad FBS, gentamicinsulfat och amfotericin B
  • Lämplig för transport av prover som misstänks innehålla virus
  • Kit överensstämmer med formuleringen publicerad av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) för beredning av virustransportmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Virustransportmedium
Serumnivå Standard serumtillskott
Sterilitet Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Ingen glukos, Inget glutamin, Utan HEPES, Utan fenolrött, Inget natriumpyruvat
Kvantitet 1 l
Frakt skick Torr is