Läs mer
HUBER Visco 5 Clear View badcirkulator
Produktkod. 13381679
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13381679 30 l Varje
1 options
Produktkod. 13381679 Leverantör HUBER Leverantörsnummer 2048.0001.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50865.00 SEK
    41560.90 SEK / Paket med 1
    Save 9304.10 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Visco-termostater är lämpliga för mätuppgifter med kapillärviskosimeter eller för användning av densitometrar. Enheterna erbjuder högsta temperaturstabilitet för optimal temperaturfördelning i termostatbadet.
CC-130A Visco 5 med styrenhet 'Pilot ONE'
  • Clear View Cirkulationsbadkar
  • Temperaturområde: (15) 28 °C till 100 °C
  • Värmekapacitet: 1,5 - 2,1 kW
  • Tryckpump max.: 27L/min / 0,7bar
  • Pumpanslutning: M16 x 1 hane
  • Badvolym: 30L
  • Strömförsörjning: 200V-240V 1∼ /2∼ 50/60Hz
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 l
För användning med (utrustning) Viskosimeter, densitometrar
Temperaturområde 28 °C till 100 °C
Inkluderar Pilot EN
Modell CC-130 A Visco 5
Temperaturstabilitet ±0,01 °C
Elektriska krav 200 V-240 V 1∼ /2∼ 50/60 Hz
Spänning 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz