Läs mer
Heidolph™ VISCO JET™ Impeller
Produktkod. 10000962 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
För användning med (utrustning):
170 - 300 mm Kärl
80 - 150 mm Kärl
Hastighet:
120 - 500 rpm
200 till 800 rpm
Material:
POM
Rostfritt stål (V4A)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10000962
Brand: Heidolph™ 5091612100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att blanda viskösa medier
  • Användbar för applikationer som involverar trögflytande media som pastor och geler som behöver en pålitlig omrörningsprocess utan luftinsläpp
  • Unik bladform utlöser ett inneboende dynamiskt flöde, vilket förkortar bearbetningstiden med avsevärt bättre blandningsresultat jämfört med konventionella pumphjul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 10 mm skaft
Diameter (metrisk) axel 10 mm
För användning med (utrustning) 170 - 300 mm Kärl
Höjd (metrisk) kniv 120 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Hastighet 120 - 500 rpm
Vikt (metrisk) 0.30 kg
Material POM