Läs mer
SI Analytics™ ViscoClock Plus
Handla allt SI Analytics Produkter
För användning med (utrustning):
Ubbelohde Viskosimeter
Beskrivning
- Speciellt designad för Ubbelohde viskosimeter
- Tillåter automatisk mätning av flödestider
- Står i högpresterande teknisk PPA för temperaturer upp till 150 °C
- Bekväm hantering av Ubbelohde viskosimeter på grund av elektromagnetisk avluftningsventil
- Datalagring inklusive tid, datum, viskosimeter och provets identifikationsnummer
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Elektronisk tidtagningsenhet |
| För användning med (utrustning) | Ubbelohde Viskosimeter |