Läs mer
Poulten Selfe™ Viskosimeter Fallande sfär
Produktkod. 13191003
Change view
Produkttyp:
Fallande bollviskometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
13191003 Fallande bollviskometer Varje
1 options
Produktkod. 13191003 Leverantör Poulten Selfe™ Leverantörsnummer 1715/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 SEK
    1287.69 SEK / Paket med 1
    Save 347.31 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
För transparenta vätskor med hög viskositet som har Newtonska flödesegenskaper
För transparenta vätskor med hög viskositet som har Newtonska flödesegenskaper. Kräver ingen kalibreringsvätska. Borosilikatglas 40 mm diameter fallrör, graderat på sex punkter, försett med hjälp av en –24 29 skarv med en propp med ett sfäriskt frigöringsrör med 5 mm hål, tratttopp och litet ventilationshål. Utan sfärer.
Specifikationer
Produkttyp Fallande bollviskometer