Läs mer
Poulten Selfe™ Viskosimeterhållare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ubbelohde Viscometerhållare |
| För användning med (utrustning) | Ubbelohde Suspenderad nivåviskosimeter |
| För användning med (applikation) | 50 mm badöppning |
| Storlek | 1 till 4 |