Läs mer
Poulten Selfe™ Viskosimeterhållare
Produktkod. 13121103
Change view
Storlek:
Cannon-Fenske Storlek 25 till 500
U-rör Storlek A till F
U-rörs omvända flödesstorlekar 1 till 9
Upphängda nivåstorlekar 1 till 4
Upphängda nivåstorlekar 4a till 5
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
13121103 Cannon-Fenske Storlek 25 till 500 Varje
13191093 Upphängda nivåstorlekar 1 till 4 Varje
13101103 Upphängda nivåstorlekar 4a till 5 Varje
13181093 U-rörs omvända flödesstorlekar 1 till 9 Varje
13161093 U-rör Storlek A till F Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13121103 Leverantör Poulten Selfe™ Leverantörsnummer 1833/A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Specifikationer
Produkttyp Viscometerhållare
För användning med (utrustning) Cannon-Fenske-rutin 25 till 500
Diameter (metrisk) öppning 50 mm
Storlek Cannon-Fenske Storlek 25 till 500