Läs mer
SI Analytics™ Grundenhet för optisk detektion
Produktkod. 10551013 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
10551013 230 V Varje
1 options
Produktkod. 10551013 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285415709
Beräknad leverans: 09-12-2026
SI Analytics™ Grundenheten för optisk detektion inkluderar ViscoPump II och ett minitangentbord.
  • Kompatibel med spänningar på 95V till 230V
  • Inkluderar 1 st. ViscoPump II och minitangentbord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp ViscoPump II och minitangentbord
Spänning 230 V