Läs mer
Buerkle™ ViscoSampler
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 mL
650 mL
Längd (metrisk):
60 cm
100 cm
200 cm
Material:
PTFE, FEP
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kraftfullt sug för trögflytande media
- Mediet dras upp och töms med hjälp av sugkolven
- För användning med slurry, silt, våt lera och jordprover, jordsediment, oljor, emulsioner, krämer etc.
- Lätt att rengöra
- Alla ytor är porlösa och utan sprickor
- Ansamling av smuts förhindras
- Endast runda skruvgängor beprövade inom livsmedelshygien används
- Demontering och rengöring är extremt enkla
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ViscoSampler |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Längd (metrisk) | 100 cm |